Learn More
4-Hidroximetil-5-metilimidazol, TRC
Código de producto. 30389761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389761 500 mg -
30407898 50 mg 50 miligramos
30405497 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH005070500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29636-87-1
Fórmula molecular C5 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 112.13
Sinónimo Cimetidine EP Impurity I
Nombre IUPAC (4-metil-1H-imidazol-5-il)metanol
SMILES Cc1nc[nH]c1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.064