Learn More
4-(Hidroximetil)-5-metil-1,3-dioxol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| CAS | 91526-18-0 |
| Fórmula molecular | C5 H6 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Azilsartan Impurity 21 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CO)OC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 4-(hidroximetil)-5-metil-1,3-dioxol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0266 |