Learn More
4-(Hidroximetil)-2-pirrolidinona, TRC
Código de producto. 30391269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30391269 500 mg -
30397537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948335500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64320-89-4
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Sinónimo 4-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidin-2-one
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)pirrolidina-2-ona
SMILES OCC1CNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-5(8)6-2-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633