Learn More
4-(Hidroximetil)-2-yodofenol, TRC
Código de producto. 30395028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30395028 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30395028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9476202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol
CAS 197230-74-3
Fórmula molecular C7H7IO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3-iodo-benzenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2
SMILES IC1=CC(CO)=CC=C1O
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)-2-yodofenol
Peso molecular (g/mol) 250.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.95
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.