Learn More
4-(Hidroximetil)-2-yodofenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol |
| CAS | 197230-74-3 |
| Fórmula molecular | C7H7IO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-iodo-benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMILES | IC1=CC(CO)=CC=C1O |
| Nombre IUPAC | 4-(hidroximetil)-2-yodofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.95 |