Learn More
4-Hidroximetil-2,6,7-trioxa-1-fosfabiciclo[2.2.2]octano 1-óxido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496846 5 g 5 g
15406856 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61917.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5301-78-0 | C5H9O5P | 180.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5301-78-0
Fórmula molecular C5H9O5P
Peso molecular (g/mol) 180.096
Número MDL MFCD01677612
Clave InChI YASRHLDAFCMIPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 199942
Nombre IUPAC (1-oxo-2,6,7-trioxa-1$l{5}-fosfabiciclo[2.2.2]octan-4-il)metanol
SMILES C1C2(COP(=O)(O1)OC2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane 1-oxide, pentaerythritol phosphate alcohol, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo2.2.2octane-4-methanol, 1-oxide, pentaerythritol, cyclic phosphate 1:1 8ci, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo-2.2.2.-octane-4-methanol 1-oxide, 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-1-oxide, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-4-methanol 1-oxide, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-4-methanol, 1-oxide, 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1??-phosphabicyclo 2.2.2 octan-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo