Learn More
4-Hydroxymephenytoin, MedChemExpress
Código de producto. 16492668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16492668 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16492668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008772
MedChemExpress 4-Hydroxymephenytoin is a metabolism of an antiepileptic drug mephenytoin, which is used as a CYP2C19 substrate.
4-Hydroxymephenytoin is a metabolism of an antiepileptic drug mephenytoin, which is used as a CYP2C19 substrate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymephenytoin
CAS 61837-65-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (426.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C)C(C(C2=CC=C(O)C=C2)(CC)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 234.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder