Learn More
4-Hidroximelatonina, TRC
Código de producto. 30136114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136114 25 mg 25 miligramos
30010953 1 mg 1 miligramo
30011291 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94463525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39998-64-6
Fórmula molecular C13H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 248.28
Sinónimo N-[2-(4-hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
SMILES CC(NCCC1=CNC2=C1C(O)=C(OC)C=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymelatonin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-6-5-9-7-15-10-3-4-11(18-2)13(17)12(9)10/h3-4,7,15,17H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1161
Porcentaje de pureza >95%