Learn More
Monohidrato de Ácido 4-Hidroximandélico, TRC
Código de producto. 30401057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401057 25 g
30391352 2.5 g
30400039 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94435525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184901-84-6
Fórmula molecular C8H8O4 . H2O
Peso molecular (g/mol) 186.16
Sinónimo alpha,4-Dihydroxybenzeneacetic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)acético;hidrato
SMILES O.OC(C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4.H2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12;/h1-4,7,9-10H,(H,11,12);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0528