Learn More
4-hidroxidocaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxylidocaine |
| CAS | 39942-41-1 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-12(17)8-11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18) |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cc(O)cc1C |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)-N-(4-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 250.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1681 |