Learn More
Sal sódica del ácido 4-hidroxiisovalérico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt |
| CAS | 112895-77-9 |
| Fórmula molecular | C5H9NaO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-methyl-butanoic Acid Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-4(3-6)2-5(7)8;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na].O=C(O)CC(C)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 140.11 |