Learn More
4-hidroxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Indol-4-ol |
| CAS | 2380-94-1 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), 4-Hydroxyindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H |
| SMILES | Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0528 |