Learn More
Sal sódica de 4-hidroxiindol ObD-glucurónido, TRC
Código de producto. 30399734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399734 25 mg 25 miligramos
30391224 2.5 mg 2.50 miligramo
30397921 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94344325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyindole O-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxyindole O-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N Na O7
Sinónimo Sodium (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((1H-indol-4-yl)oxy)-3,4,5-Trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO7.Na/c16-9-10(17)12(13(19)20)22-14(11(9)18)21-8-3-1-2-7-6(8)4-5-15-7;/h1-5,9-12,14-18H,(H,19,20);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cccc3[nH]ccc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O[Na]
Nombre IUPAC [(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(1H-indol-4-iloxi)oxano-2-carbonil]oxisodio
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 331.253
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.067