Learn More
4-Hidroxiindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499009 25 g 25 g
15479009 1 g 1 g
15489009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14352.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2380-94-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-94-1
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005667
Clave InChI NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyindole, indol-4-ol, 4-indolol, hydroxyindole, 4-hydroxy-1h-indole, 1h-indole-4-ol, 4-hydroxy indole, unii-1w4vd9085v, hydroxyindoles, 4-hydroxy-indole
PubChem CID 75421
ChEBI CHEBI:24702
Nombre IUPAC 1H-indol-4-ol
SMILES OC1=C2C=CNC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyindole
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 25 g
Beilstein 114905
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxyindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyindole