Learn More
Ácido 4-hidroxiindol-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479828 250 mg 250 miligramos
15469828 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63236.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40990-52-1
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.159
Número MDL MFCD04973988
Clave InChI TXZOAKBAZXCPGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-indolecarboxylic acid, 4-hydroxyindole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylic acid, 4-hydroxy
PubChem CID 22742930
Nombre IUPAC ácido4-hidroxi-1H-indol-6-carboxílico
SMILES C1=CNC2=C1C(=CC(=C2)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyindole-6-carboxylic acid
Color Marrón
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido