Learn More
Ácido 4-hidroxihippúrico, TRC
Código de producto. 30005706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005706 1 g 1 g
30009554 25 mg 25 miligramos
30003636 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8278101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2482-25-9
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Sinónimo N-(4-Hydroxybenzoyl)glycine, 4-Hydroxybenzoylglycine, N-(p-Hydroxybenzoyl)glycine, p-Hydroxyhippuric Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-[(4-hidroxibenzoil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyhippuric Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532