Learn More
4'-Hidroxiflavanona, TRC
Código de producto. 30390858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30390858 250 mg 250 miligramos
30395424 50 mg -
30405837 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH942443250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6515-37-3
Fórmula molecular C15 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 240.25
Sinónimo (±)-4'-Hydroxyflavanone
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)cromán-4-uno
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3ccccc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyflavanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O3/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-8,15-16H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0786