Learn More
4'-Hidroxiflavanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496596 5 g 5 g
11486596 1 g 1 g
11406606 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24829.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6515-37-3 | C15H12O3 | 240.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6515-37-3
Fórmula molecular C15H12O3
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00017705
Clave InChI ZLHVIYHWWQYJID-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4'-hydroxyflavanone, 2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 4'-hydroxy flavanone, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, chembl73933, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl, flavanone, 4'-hydroxy, 4-hydroxyflavanone, 4'-hydroxyflavaone
PubChem CID 165506
ChEBI CHEBI:34361
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyflavanone
Punto de fusión ∼182°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromén-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza 98%