Learn More
4-hidroxiestradiol 3-O-Beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyestradiol 3-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 90746-94-4 |
| Fórmula molecular | C24H32O9 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (17beta)-4,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 4-Hydroxyestradiol 3-Glucuronide, Estrane beta-D-Glucopyranosiduronic Acid derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O9/c1-24-9-8-11-10-4-6-15(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)17(26)13(10)3-2-12(11)14(24)5-7-16(24)25/h4,6,11-12,14,16,18-21,23,25-29H,2-3,5,7-9H2,1H3,(H,30,31)/t11-,12-,14+,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-4,17-dihidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 464.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 464.2046 |