Learn More
4-hidroxidifenilamina, TRC
Código de producto. 30389564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389564 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30389564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9417501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxydiphenylamine
CAS 122-37-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H11NO
Cantidad 1 g
Sinónimo p-Hydroxydiphenylamine, Phenol, 4-(phenylamino)-, Phenol, p-anilino- (8CI), 4-(Phenylamino)phenol, 4-Anilinophenol, 4-Hydroxydiphenylamine, N-(4-Hydroxyphenyl)aniline, N-Phenyl-p-aminophenol, NSC 1543, VTI 1, VTI 1 (phenol), p-(Phenylamino)phenol, p-Anilinophenol, p-Hydroxydiphenylamine, p-Hydroxyldiphenylamine, p-Oxydiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H
SMILES OC1=CC=C(C=C1)NC=2C=CC=CC2
Nombre IUPAC 4-anilinofenol
Peso molecular (g/mol) 185.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841
Porcentaje de pureza >95