Learn More
4-Hidroxidifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359555 10 g 10 g
11369555 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18945.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122-37-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-37-2
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.226
Número MDL MFCD00020142
Clave InChI JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxydiphenylamine, 4-phenylamino phenol, p-anilinophenol, phenol, 4-phenylamino, p-hydroxydiphenylamine, p-oxydiphenylamine, phenyl-p-aminophenol, n-phenyl-p-aminophenol, 4-phenylaminophenol, p-hydroxydifenylamin
PubChem CID 31208
Nombre IUPAC 4-anilinofenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxydiphenylamine
Punto de fusión 66°C to 71°C
Punto de ebullición 215°C to 218°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 209°C (408°F)
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 511942
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 98%