Learn More
4'-Hydroxydiclofenac, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426199 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15426199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64095.#0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
A Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) metabolite of diclofenac
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxydiclofenac
CAS 64118-84-9
Color Yellow
Fórmula molecular C14H11Cl2NO3
Número MDL MFCD01671980
Cantidad 5 mg
Número UN UN2811
Beilstein 4198042
Sinónimo 4'-hydroxydiclofenac, 4'-hydroxy diclofenac, o-2,6-dichloro-4-hydroxyanilino phenyl acetic acid, unii-njf5o599ef, 4'-oh dcf, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino phenyl acetic acid, 4′-ohd, njf5o599ef, diclofenac, 4′-hydroxy, benzeneacetic acid, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino
Información de solubilidad Soluble in DMSO, ethanol or methanol
Clave InChI KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)NC2=C(C=C(C=C2Cl)O)Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phenyl]acetic acid
Peso molecular (g/mol) 312.146
PubChem CID 116545
ChEBI CHEBI:59613
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.15
Forma física Powder