Learn More
4'-hidroxidiclofenaco, Mikromol™
Description
4'-hidroxidiclofenaco
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxydiclofenac |
| CAS | 64118-84-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4'-Hydroxydiclofenac |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl2 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, Diclofenac-4-hydroxy |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2,6-dicloro-4-hidroxianilino)fenil]acético |
| Show More |