Learn More
4'-hidroxidiclofenaco-d4 (fenil-d4-acético), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxy Diclofenac-D4 |
| CAS | 254762-27-1 |
| Fórmula molecular | C14 2H4 H7 Cl2 N O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18 H,5H2,(H,19,20)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl)c(CC(=O)O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dicloro-4-hidroxianilino)fenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 316.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.0367 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 86 atom % D, min 98% Chemical Purity |