Learn More
Acetal de etileno de 4-hidroxiciclohexanona, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15483347 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15483347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26037.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
CAS 22428-87-1
Fórmula molecular C8H14O3
Índice de refracción 1.488
Número MDL MFCD00067003
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
Clave InChI HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1CCC2(CC1)OCCO2
Nombre IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Peso molecular (g/mol) 158.20
PubChem CID 567352
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.19
Porcentaje de pureza ≥90%