Learn More
4-Hidroxicoumarina, LoGiCal
Código de producto. 30458582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458582 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458582 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0732.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxycoumarin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-hidroxicromen-2-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 162.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,0317 g/mol