Learn More
4-Hidroxicumarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496997 100 g 100 g
11407007 500 g 500 g
11417007 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14394.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
4-Hydroxycoumarin is involved in annulation reactions, due to the relatively high acidity of the C-H bond at the 3-position: a three-component reaction with isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates affords annulated 4H-pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxicumarina participa en reacciones de anulación, debido a la acidez relativamente alta del enlace C-H en la 3-posición: una reacción de tres componentes con isocianuros y dicarboxilatos de acetileno de dialquilo proporciona 4H-piranos anulados.
Solubilidad
Soluble en etanol y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-38-6
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00006856
Clave InChI OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
Nombre IUPAC 4-hidroxicromen-2-ona
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycoumarin
Punto de fusión ∼213°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 129768
Información de solubilidad Soluble in ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza ≥98%