Learn More
4-Hidrocumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10578480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10578480 100 g Frasco de plástico 100 GR
10568480 5 g Frasco de vidrio 5 g
10182770 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10578480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121101000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-38-6
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00006856
Clave InChI OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycoumarin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 215°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 488
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,acetone and ether
Nombre IUPAC 4-hidroxicromen-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido