Learn More
4-hidroxicriseno, TRC
Código de producto. 30136106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136106 2.5 mg 2.50 miligramo
30138531 10 mg 10 miligramos
30010382 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9053452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63019-40-9
Fórmula molecular C18H12O
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo 4-Chrysenol
Nombre IUPAC crisen-4-ol
SMILES Oc1cccc2ccc3c4ccccc4ccc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxychrysene
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12O/c19-17-7-3-5-13-9-10-15-14-6-2-1-4-12(14)8-11-16(15)18(13)17/h1-11,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0888