Learn More
4-hidroxiclorprofam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxychlorpropham |
| CAS | 28705-96-6 |
| Fórmula molecular | C10 H12 Cl N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4'-Hydroxychlorpropham, Isopropyl N-(3-Chloro-4-hydroxy-phenyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO3/c1-6(2)15-10(14)12-7-3-4-9(13)8(11)5-7/h3-6,13H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-cloro-4-hidroxifenil)carbamato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.051 |