Learn More
4'-Hidroxichalcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459802 5 g 5 g
11469802 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459802 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10838.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2657-25-2 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2657-25-2
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.259
Número MDL MFCD00016484
Clave InChI UAHGNXFYLAJDIN-IZZDOVSWSA-N
Sinónimo 4'-hydroxychalcone, chalcone, 4'-hydroxy, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 2e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, p-cinnamoylphenol, 2-benzal-4'-hydroxyacetophenone, hydroxychalcone, 4', 2-propen-1-one, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl, unii-2k338k8uoa, e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5282362
ChEBI CHEBI:34360
Nombre IUPAC (E)-1-(4-hidroxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxychalcone
Punto de fusión 175°C to 177°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2049150
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza 97%