Learn More
4-hidroxicarbazol, Mikromol™
Descripción
4-hidroxicarbazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxycarbazole |
| CAS | 52602-39-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxycarbazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12H9NO |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 9H-Carbazol-4-ol, 4-Carbazolol, 4-Hydroxy-9H-carbazole, SKF 106023, 4-Hydroxy Carbazole, 4-Carbazolol (6CI), 4-Hydroxycarbazole, SKF-106023, Carvedilol intermediate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3O |
| Nombre IUPAC | 9H-carbazol-4-ol |
| Mostrar más |