Learn More
4-Hidroxicarbazerán, TRC
Código de producto. 30011310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011310 1 mg 1 miligramo
30004181 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8841251MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96724-43-5
Fórmula molecular C18H24N4O5
Peso molecular (g/mol) 376.41
Sinónimo 1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-oxo-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl Ester Ethylcarbamic Acid
Nombre IUPAC 1-(6,7-dimetaxi-4-oxo-3,4-dihidroftalazina-1-il)piperidina-4-ilcarbamato
SMILES CCNC(=O)OC1CCN(CC1)C2=NNC(=O)C3=CC(=C(C=C32)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycarbazeran
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O5/c1-4-19-18(24)27-11-5-7-22(8-6-11)16-12-9-14(25-2)15(26-3)10-13(12)17(23)21-20-16/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,24)(H,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.17
Porcentaje de pureza >95%