Learn More
Éster metilo de ácido 4-hidroxibutírico (>80%), TRC
Código de producto. 30005852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005852 500 mg 500 miligramos
30005735 1 g 1 g
17900915 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH833030500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 925-57-5
Fórmula molecular C5 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo Butanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, Butyric acid, 4-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Hydroxybutyric acid methyl ester, Methyl 4-hydroxybutanoate, Methyl 4-hydroxybutyrate, Methyl γ-hydroxybutyrate
Nombre IUPAC metil-4-hidroxibutanoato
SMILES COC(=O)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybutyric Acid Methyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063