Learn More
Acrilato de 4-hidroxibutilo, 95 %, estabilizado con ca. 500 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387546 25 g 25 g
11377546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11097.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2478-10-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
4-Hydroxybutyl acrylate is used in paint and coating materials (excellent scratch resistance, mechanical properties, and acid rain resistance ), pressure sensitive adhesives, UV/EB curable composition, waterborne coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato 4-hidroxibutilo se utiliza en pintura y materiales de revestimiento (excelente resistencia a los arañazos, propiedades mecánicas y resistencia a la lluvia ácida), en adhesivos sensibles a la presión, compuestos que se pueden curar con radiación UV/EB y revestimientos acuosos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2478-10-6
Número MDL MFCD00010261
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybutyl acrylate
Nombre de nota stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -112°C
Densidad 1.041
Punto de ebullición ∼230°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C7H16ClNO2S
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 1756545
Sinónimo s-tert-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-oh.hcl, h-cys tbu-oh hcl, s-t-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-ohhcl, s-tert-butyl-l-cysteine-hydrogen chloride 1/1, 2r-2-amino-3-tert-butylsulfanyl propanoic acid hydrochloride, pubchem19026, h-cys but-oh hcl, h-cys but-oh hydrochloride
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Clave InChI MHBMYFJKEBCMDR-JEDNCBNOSA-N
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)N.Cl
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-tert-butilsultanilpropanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 213.72
PubChem CID 17750295
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95%