Learn More
4-Hidroxibutanosulfonato Sal Sódica (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30007989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007989 5 g 5 g
30011470 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9535955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31465-25-5
Fórmula molecular C4 H9 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 176.17
Sinónimo 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 1-Butanesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI), Sodium 4-hydroxybutanesulfonate, WAS 17
Nombre IUPAC sodio; 4-hidroxibutano-1-sulfonato
SMILES [Na+].OCCCCS(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybutanesulfonate sodium salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O4S.Na/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0119