Learn More
4-Hidroxibut-2-ácido inoico, TRC
Código de producto. 30402173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402173 50 mg
30390388 10 mg
30401295 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97765350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7218-52-2
Fórmula molecular C4H4O3
Peso molecular (g/mol) 100.07
Nombre IUPAC 4-hidroxibut-2-ácido inoico
SMILES OCC#CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybut-2-ynoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,3H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.016