Learn More
4-Hidroxibifenil-d9 (anillos-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybiphenyl ring-d9 |
| CAS | 126840-28-6 |
| Fórmula molecular | C12 2H9 H O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9]-4-ol (9 CI), p-Phenylphenol (ring-D9), 4-Phenylphenol D9, 4-Hydroxy-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-nonadeuteriobiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-D9, 4-Hydroxybiphenyl (ring-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c(O)c([2 H])c2[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.1297 g/mol |
| Mostrar más |