Learn More
Ácido 4'-hidroxibifenil-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455047 2.5 g 2.50 g
11465047 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21946.88
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58574-03-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58574-03-1
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00059078
Clave InChI JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-4-hydroxyphenyl benzoic acid, 4'-hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid, 4'-hydroxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy, chembl90522, 4'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 301556
Nombre IUPAC ácido 4-(4-hidroxifenil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Punto de fusión 292°C to 295°C
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%