Learn More
Ácido 4'-hidroxibifenil-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| CAS | 121629-21-8 |
| Fórmula molecular | C13H10O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4'-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-hidroxifenil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.063 |