Learn More
4-hidroxibencilidenacetona, TRC
Código de producto. 30389688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389688 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30389688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714790250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Fórmula molecular C10H10O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMILES O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC (E)-4-(4-hidroxifenil)but-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.07