Learn More
4-Hidroxibencilideneacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418237 100 g 100 g
11408237 25 g 25 g
11428237 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17605.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3160-35-8 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
4-Hydroxybenzylideneacetone is used in the synthesis of 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-one. This reaction needs the reagents of cyclohexane and AlCl3, and the solvent of CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4La hidroxibencilideneacetona se utiliza en la síntesis de 4-(4-hidroxifenil)-butan-2-ona. Esta reacción necesita los reactivos de ciclohexano y AlCl3, y el disolvente de CH2Cl2.
Solubilidad
Absolutamente soluble en disolventes acuosos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3160-35-8
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00016490
Clave InChI OCNIKEFATSKIBE-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo p-hydroxybenzalacetone, 4-hydroxybenzylideneacetone, 4-hydroxybenzal acetone, 4-hydroxycinnamoylmethane, 4-hydroxybenzalacetone, p-hydroxybenzylidene acetone, 4-p-hydroxyphenyl-3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl, 3-buten-2-one, 4-p-hydroxyphenyl
PubChem CID 796857
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzylideneacetone
Punto de fusión 106°C to 111°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2412544
Información de solubilidad Optimally soluble in aqueous solvents.
Nombre IUPAC (3E)-4-(4-hidroxifenil)but-3-en-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzylideneacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzylideneacetone