Learn More
4-hidroxibencilamina, TRC
Código de producto. 30399741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399741 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30399741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80973525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzylamine
CAS 696-60-6
Fórmula molecular C7H9NO
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-(Aminomethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenemethanamine, [(4-Hydroxyphenyl)methyl]amine, NSC 125720, p-Hydroxybenzenemethanamine, p-Hydroxybenzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
SMILES NCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(aminometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 123.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684