Learn More
4-Hidroxibencilamina hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945301 5 g Frasco de vidrio 5 g
11935301 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432930050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Añadir a la cesta
CAS: 696-60-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-60-6
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD19690971
Clave InChI RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzylamine, 4-aminomethyl phenol, 4-aminomethyl-phenol, para-hydroxybenzylamine, unii-7j7f85b7bi, 4-hydroxyphenyl methanaminium bromide, a-amino-p-cresol, 4-hyroxybenzylamine, p-hydroxybenzylamine, 4-hydroxylbenzylamine
PubChem CID 97472
Nombre IUPAC 4-(aminometil)fenol
SMILES NCC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzylamine hydrate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100°C to 104°C
Color Blanco a amarillo
Análisis elemental 57.18 to 61.94% C, 9.52 to 10.31% N (based on monohydrate)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzylamine hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.