Learn More
Metanetiosulfonato de 4-hidroxibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 491868-12-3 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O3 S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3S2/c1-13(10,11)12-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(metilsulfonilsulfanilmetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 218.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0071 |