Learn More
4-Isotiocianato de hidroxibencilo, TRC
Código de producto. 30011630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011630 500 mg 500 miligramos
30010387 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH829680500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2086-86-4
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Sinónimo 4-Isothiocyanatomethyl-phenol, p-Hydroxybenzyl Ester Isothiocyanic Acid, 4-(Isothiocyanatomethyl)phenol, p-Hydroxybenzyl Isocyanate, p-Hydroxybenzyl Isothiocyanate;
Nombre IUPAC 4-(isotiocianianometil)fenol
SMILES Oc1ccc(CN=C=S)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzyl Isothiocyanate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NOS/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-11/h1-4,10H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0248