Learn More
Alcohol 4-hidroxibencelílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 623-05-2 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0524 |