Learn More
Alcohol 4-hidroxibencílico, Mikromol™
Código de producto. 30463738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463738 4 x 25 mg 100 miligramos
17993546 25 mg 25 miligramos
17951776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463738 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Alcohol 4-hidroxibencílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzyl Alcohol
CAS 623-05-2
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxybenzyl Alcohol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Hydroxybenzyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)fenol
Peso molecular (g/mol) 124.14
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524 g/mol