Learn More
4-Hydroxybenzyl alcohol, MedChemExpress
Código de producto. 16429426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16429426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0892
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4-Hydroxybenzyl alcohol is a phenolic compound widely distributed in various kinds of plants. Anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-nociceptive activity. Neuroprotective effect. Inhibitor of tumor angiogenesis and growth.
4-Hydroxybenzyl alcohol is a phenolic compound widely distributed in various kinds of plants. Anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-nociceptive activity. Neuroprotective effect. Inhibitor of tumor angiogenesis and growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzyl alcohol
CAS 623-05-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H8O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (805.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death