Learn More
Alcohol 4-hidroxibencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454494 250 g 250 g
11444494 50 g 50 g
11374709 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13132.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 623-05-2 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
4-Hydroxybenzyl alcohol is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-hidroxibencílico también se utiliza como una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (6,7 mg/ml a 20 °C), dioxano (100 mg/ml), 1N NaOH (50 mg/ml), DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de cloruros ácidos, anhídridos ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-05-2
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00004658
Clave InChI BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 125
ChEBI CHEBI:67410
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzyl alcohol
Punto de fusión 114°C to 122°C
Punto de ebullición 251°C to 253°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1858967
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (6.7mg/ml at 20°C),dioxane (100mg/ml),1N NaOH (50mg/ml),DMSO,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%